Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Polyester, StainerBondz™
Label Maker Kartuschen: Stainerbondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und in anderen Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
61.90 € - 80.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D
Ausführung Mattes Weiß
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färbeverfahren für Objektträger und andere Laborkennzeichnungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17861495
Unterlagen ansehen
Brady™
143302
0,9 in. 0,9 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15490945
Unterlagen ansehen
Brady™
M-194-481
0,75 in. 0,9 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15678465
Unterlagen ansehen
Brady™
143300
0,3 in. 0,9 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • StainerBondz™ B-481 mattweißes Polyester mit einem permanenten Acrylklebstoff, ist mit Druckern der B30 Serie von Brady™ im Thermotransfer bedruckbar
  • B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H- & E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6400 Serie
Spezifikation
Spezifikation
RoHS, ASTM D
Polyester
Färbeverfahren für Objektträger und andere Laborkennzeichnungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern
-112 bis 266 °F
40 lb./in.
0,9 in.
Mattes Weiß
Unsteril
Je 1
-80° bis -3°C
0,0033 in.
22.86 mm