Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Polyester, StainerBondz™
Label Maker Kartuschen: Stainerbondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und in anderen Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
Marke: Brady™ 143302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Spezifikation
RoHS, ASTM D | |
Schwarz | |
Polyester | |
Färbeverfahren für Objektträger und andere Laborkennzeichnungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern | |
Je 1 | |
-80° bis -3°C | |
0,0033 in. | |
0,9 in. | |
0,9 in. |
Acryl | |
Mattes Weiß | |
Unsteril | |
BMP53 Label Printer | |
-112 bis 266 °F | |
40 lb./in. | |
0,9 x 0,9 in. | |
22.86 mm | |
12.70 mm |