Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten
Artikelnummer. 10317752
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Weiß
Weiß, Blau
Weiß, Rot
Menge:
1 Rolle
350/Packung
Höhe (metrisch):
1.2 cm
2.2 cm
3.8 cm
Material:
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10317752
Marke: Brady™ 060951
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unter besonders anspruchsvollen und extremen Bedingungen getestet
  • Kein Abfallen, Reißen oder Abplatzen
  • Zum Erhalt der Integrität Ihrer wichtigsten Proben auf unbestimmte Zeit
  • Widerstehen extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien wie Xylol, Ethanol, DMSO und IPA
  • Geeignet für gefrorene Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen
  • Geeignet für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Kompatibel mit LABXPERT/IDXPERT Druckern
  • Schwarz auf weiß, durchsichtig
  • Matte Beschichtung mit glatter Oberfläche
  • Bleibt durch sein flaches Profil nicht in der Zentrifuge oder anderen Geräten stecken
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AGA, CSA, UL
Beschreibung Etiketten für LABXPERT und IDXPERT
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Kartusche, Beschriftung
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 350/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 2.2 cm