Learn More
Brady™ FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker: Rechteckig mit Kreisen
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
Zwei Formate: rechteckiges und kreisförmiges Etikett.
- Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei niedriger Temperatur
- Kann auf gefrorenen Oberflächen angewendet werden, einschließlich Glas und in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Polypropylen
- Bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Farbflecken und Lösungsmittel (bei Verwendung mit dem R6400-Farbband)
Laboridentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Laborbeschriftung |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |