Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Kassette für Etikettenmaschine: B-428 Metallisiertes Polyester
Artikelnummer. 15113369
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,13 x 0,5 in.
1 x 0,5 in.
50,80 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 15113369
Marke: Brady™ 711206
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Markieren von Relais, Magnetspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Komponenten
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit BMP41, BMP51 und BMP53 Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Passt zu 2002/95/EC
Farbe Schwarz, Hellgrau
Material Metallisiertes Polyester (B-428)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Menge 239/Packung
Größe (angloamerikanisch) 1.13 x 0.5 in.
Größe (metrisch) 28.7 x 12.7 mm
Dimensions (LxW) 1,13 x 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,13 in.
Breite (metrisch) 28,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Mehr anzeigen Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato