Learn More
Brady™ Kartuschen für BMP™51/BMP™53 Etikettendrucker, selbstlaminierendes Polyester
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
0,6 in.
1 in.
1,25 in.
1,5 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
1,65 in.
1,75 in.
1,8 in.
2,2 in.
2,25 in.
2,62 in.
3,75 in.
25 ft.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
BMP™51/BMP™53 Etikettenkartuschen:Das selbstlaminierende Polyester (B-461) ist eine transparente Folie mit einem mattweißen bedruckbaren Bereich, ideal für Kabel, Kennzeichnung von Laborbedarf oder allgemeine Etikettierungsanwendungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Breite (metrisch) | 55,88 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 12,70 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0019 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,048 mm |
| Abmessungen (L x B) | 0,5 x 2,2 in. |
| Mehr anzeigen |