Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Freezerbondz II Polyester
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
116.00 € - 167.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Permanent |
Ausführung | Weiße Folie mit im Thermotransferverfahren bedruckbarer Beschichtung |
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12764029
|
Brady™
143316 |
220/Packung. | 0,375 x 0,825 in. | N/A | |||||
12632996
|
Brady™
M-82-492 |
240/Packung | 0,375 x 0,375 in. | N/A | |||||
12662996
|
Brady™
M-131-492 |
180/Packung | 0,500 x 1 in. | N/A | |||||
12692996
|
Brady™
143322 |
180/Packung | 1 x 0,9 in. | N/A | |||||
12603006
|
Brady™
143326 |
100/Packung | 1,9 x 1 in. | N/A | |||||
12682996
|
Brady™
143325 |
240/Packung | 0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,4375 in. Durchmesser | N/A | |||||
12652996
|
Brady™
143323 |
240/Packung | 0,375 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser |
154.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12672996
|
Brady™
143324 |
240/Packung | 0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser |
167.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Drucker-Kompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Weiß | |
Polyester | |
Weiße Folie mit im Thermotransferverfahren bedruckbarer Beschichtung | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern |
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker | |
Permanent | |
ASTM D |