Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Hochleistungspolyester
Für den Einsatz unter extrem hohen Temperaturen
44.85 € - 55.85 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | AGA, CSA, UL |
Beschreibung | Oberflächenmontage |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513904
|
Brady™
110935 |
0,5 in. |
44.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11523904
|
Brady™
110936 |
0,75 in. |
55.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Für den Einsatz unter extrem hohen Temperaturen
- Durchstecktechnik (von oben)
- Matte Oberfläche
- Tests empfohlen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Oberflächenmontage | |
Schwarz, Weiß | |
Patrone( Etikett) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
-40 °F bis +320 °F | |
3.7 mil | |
21 ft. (2,01 m) | |
6.4 cm |
AGA, CSA, UL | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten-Kassette | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation Fläschchen, Well-Platte | |
1 | |
Rechteck | |
-40 °C bis 160 °C | |
0,091 mm | |
6,40 m |