Learn More
Brady™ BBP™ Druckband für hohe Beanspruchung
BBP™ strapazierfähige Click-Wechselfarbbänder der B30 Serie ermöglichen einfaches Auswechseln des Farbbandes in nur 5 Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Gewindedrehen, kein Abfall, keine Probleme und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke: Brady™ 118094
77.28 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett.
- Click-Wechselfarbbänder für schnelles und einfaches Auswechseln des Materials. Die halogenfreie Harzrezeptur der R6000 Serie bietet ausgezeichnete Lösungsmittel-, Kratz- und Hitzebeständigkeit.
- Bänder der R4300 Serie haben eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien.
- Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird.
- Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt.
Spezifikation
Drucker-Farbband | |
BBP30 Etikettendrucker, BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, BBP33 Etikettendrucker, BBP35 Multi-Color Schilder- und Etikettendrucker, BBP37 Color & Cut Schilder- und Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
4,3 in. | |
110 mm | |
Schwarzes Hochleistungs-Farbband für BBP3x-Drucker | |
0,5 lb. | |
Für Abstriche, Chemikalien- und Umweltbeständigkeit |
Blau | |
Polyester | |
200 ft. | |
60,96 m | |
Unsteril | |
Farbband | |
0,22 kg | |
Je 1 |