Learn More
Brady™ BBP™31 Schilder- und Etikettengerät
Vielseitiger Drucker für Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 4 in. (10.2 cm)
Marke:  Brady™ 252213
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000294
  • 26.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Großes Touchscreen-Display mit Drag-and-Drop-Beschriftungsdesign. Der intuitive Startbildschirm ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von Etiketten in nur zwei Schritten. Druckt auf Hunderten von verschiedenen Etiketten, Klebebändern, Tags und Materialien.
  • Acht Farbbandfarben
  • 13Verschiedene Materialien in 16 verschiedenen Farben
  • Smart Chip liefert Etiketten-Setup und -Größe für die automatische Kommunikation mit dem Drucker
  • Das Verbrauchsmaterial für das Eintropfen lässt sich in Sekunden auswechseln
  • Vorschau von Etiketten vor dem Drucken anzeigen
  • Eigenständiges Gerät oder Steuerung über PC
  • 3 Zoll (7.6 cm) pro Sekunde Druckgeschwindigkeit
  • Kurze Verarbeitungszeit zwischen Drucktaste und tatsächlichem Druck
  • Smart Chip-Material und Farbbandkassetten, die dem Drucker mitteilen, wie das Etikett formatiert wird
  • Integrierte Designassistenten für Lichtbogenblitz-, Right-to-Know- und WHIMIS-chemische Etiketten sowie Rohrmarkierer
  • Bibliothek vorgefertigter Etiketten, die zur Entnahme und zum Drucken bereit sind
  • Vorlagen für die schnelle Erstellung von Sicherheitsetiketten
Name des Produkts
Brady™ BBP™31 Schilder- und Etikettengerät > BradyPrinter S3100 Printer