Learn More
Brady™ B-7569 Pre-Printed GHS/CLP Chemical Labels, L4A Diamond
Marke: Brady™ 121637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Legend: L4A Diamond | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
55 x 85 mm (2.17 x 3.35 in.) |
Chemical labeling | |
340/Roll |