Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Van-Der-Waals-Wechselwirkung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phenolanalyse, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine |
| Temperaturbereich | -60 °C bis +300/320 °C |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP1 |
| Mehr anzeigen |