Learn More
3M™ Bowie und Dick Steritest
3M™ Bowie und Dick Steritest eignen sich für den Einsatz mit Autoklaven.
Marke:  3M™ 7019941
Artikelnummer. 11363070
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse 2 nach EN ISO 11140-1
  • Nicht reflektierende Oberfläche des Indikatorbogens für eine bessere visuelle Beurteilung von Farbveränderungen
  • Anwenderfreundlich
  • Einhaltung von Standards
  • Abmessungen: 3 x 13 x 13 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 2, EN ISO 11140-1
Autoklaven
20 Packungen