Learn More
Tocris Bioscience™ Bovine Serum Albumin
Blocking buffer for IHC, ICC, ELISA and Western blotting; used to block non-specific antibody binding
Marke:  Tocris Bioscience™ 5217/100G
215.11 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18776539
  • 281.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bovine Serum Albumin is a BSA (bovine serum albumin) is a widely used blocking reagent for use in immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC), ELISAs and Western blotting. Used to block non-specific binding of antibodies. Can also be used as a protein concentration standard in Bradford assay for protein quantification. BSA is also used in cell culture.
Spezifikation
Spezifikation
100 g
Bovine Serum Albumin
0.98
Store at +4°C
Bovine