Learn More
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 16842090 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
0.25 bis 2.5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16842090
Marke: Corning™ 6845
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Flaschenaufsatzspender sind volumetrische Instrumente, die für ein bequemes und sicheres Dispensieren von Flüssigkeiten ohne Reagenzienverlust konzipiert wurden
  • Genaue und reproduzierbare Volumeneinstellung
  • Vollständig autoklavierbar zum Schutz vor Kontamination
  • Um 360° drehbarer Ventilblock für bequemes Dispensieren mit robusten Flaschenanschlüssen
  • Praktischer Ablassschlauch mit 3 Positionen für Dispensierung, Probenrückgewinnung und Entleerung
  • Einzigartiges tropffreies System zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Einfache Demontage zur Reinigung
  • Einfache Kalibrierung im Labor mit integriertem Rekalibrierungsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,5 ml
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Farbe Grau, Orange
Dichte 2,2 g/cm3
Material Polypropylen, PTFE
Volumen (metrisch) 10 bis 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glas- und Kunststoffflaschen
Enthält Kalibrierungswerkzeug, Gewindeadapterset (4 Größen), Teleskopsaugschlauch, Bedienungsanleitung, Leistungszertifikat
Schritten 2 ml
Präzision ≤ 0,100 ml
Sterilität Unsteril
Temperatur (angloamerikanisch) 33,8 bis 104 °F
Temperatur (metrisch) 1°bis 40 °C
Dampfdruck ≤ 500 mbar
Viskositätsbewertung ≤ 500 mm2/s
Gewährleistung 3 Jahre