Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 530
Marke:  Socorex™ 530.050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13578290
  • 631.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser
EN ISO 8655
530
Autoklavierbar
5 bis 50 ml