Learn More
Sampling Systems™ Bottle Holder,
Artikelnummer. 17962042 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17962042
Marke: Sampling Systems™ 5065D1002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 l
Einwegprodukt Reusable
Skala No