Beschreibung
- Mit austauschbarer, geschliffener bernsteinfarbener Pipette
- Klarglas, Kunststoffkappe und Glasstab
- Fassungsvermögen ca. 40 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 40 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie und Färbung |
Enthält | Eingeschliffene braune Pipette, Glasstab |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 100 mm |
Material | Glas |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Produkttyp | Zedernölflasche |
Verschlussmaterial | Kunststoff |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Flasche für Zedernöl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur