Learn More
B2M™ Flaschenbürsten
Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.
Marke:  B2M™ 10136
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12004887
  • 75.92 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
    • Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
    • Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
    • Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
  • Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
  • Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
Bürste
Baumwollspitze
Allgemeine Anwendungen
100 mm
10 Packungen
Nylon
10 mm
Spritze, 5 bis 10 ml
400 mm
Name des Produkts
B2M™ Flaschenbürsten > Nylonborsten; Bürstenlänge:100mm; Grifflänge:400mm; Bürstendurchmesser:10 mm; Für 5/10 ml-Spritzen; Baumwollspitze