Learn More
B2M™ Flaschenbürsten
Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.
Marke:  B2M™ A0045/070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10436343
  • 41.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
    • Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
    • Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
    • Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
  • Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
  • Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
Bürste
Ohne Ende
Allgemeine Anwendungen
75 mm
10 Packungen
Nylon
4 mm
Zystoskop
500 mm
Name des Produkts
B2M™ Flaschenbürsten > Nylonborsten; Bürstenlänge:75mm; Grifflänge:500mm; Bürstendurchmesser:4 mm; für Cystoskop; Ohne Ende