Learn More
Emma Safety Footwear Boston Sicherheitsschuhe
Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, ist strapazierfähig und sehr gut recycelbar. Die integrierte Schnürung verhindert Druckpunkte an Haken und Ösen; das Hydro-Tec™ Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität.
Marke: Emma Safety Footwear MM40064742
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gestrickte Textilkonstruktion
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
42 |
Schnüre | |
Boston | |
Textil | |
Komposit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Boston Sicherheitsschuhe > Größe: 42
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur