Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde Enghals-Klarglasflaschen mit Verschluss
Wählen Sie diese Enghals-Klarglasflasche für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten, bei denen kein Lichtschutz erforderlich ist.
50.05 € - 90.30 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Beschreibung | Klarglas, Boston, rund |
Material | Glas (Typ 3) |
Anzahl pro Karton | 12 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Füllstand | Verschlussgröße | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Füllstand | Verschlussgröße | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16611264
|
Thermo Scientific™
329-0125 |
125 mL | Zertifiziert | 22 bis 400 mm | 12 |
57.55 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16386575
|
Thermo Scientific™
229-0250 |
250 ml | Behandelt | 24 bis 414 mm | 12 |
50.05 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12700318
|
Thermo Scientific™
329-1000 |
950 mL | Zertifiziert | 33 bis 400 mm | 12 |
90.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Wählen Sie diese Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde Enghals-Klarglasflasche für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, wenn kein Lichtschutz erforderlich ist.Erhältliche Flaschen: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Flaschen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Kalknatron-Glasflasche, transparent, Typ III
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 125 ml bis 1.000 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Flaschen mit folgenden Merkmalen:
- Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Flaschen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Flaschen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas (Typ 3) | |
Weiß | |
Eng | |
Oben geschlossene Kappe |
Klarglas, Boston, rund | |
12 | |
PTFE | |
Polypropylen |