Learn More
Thermo Scientific™ Boston braune runde Enghals-Glasflaschen mit Verschluss
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die ein Lichtschutz erforderlich ist.Erhältliche Thermo Scientific™ Boston Round Braunglas-Enghalsflaschen Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Flaschen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Braune Flasche aus Kalknatronglas, Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 125 bis 1.000 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Flaschen haben folgende Merkmale:
- Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCBs und Metallen erfüllt oder übertroffen werden.
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorbehandelte Flaschen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Flaschen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Flaschen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Keine |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Bernsteinfarbenes Glas Boston Round |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,56 in. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 1,4 cm |
Material | Glas (Typ 3) |
Mehr anzeigen |