Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist;orally bioavailable
Marke:  Tocris Bioscience™ 6232/50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18706158
  • 407.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bosentan is a high affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C -induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
Antagonist
147536-97-8
551.61g/mol
Non-selective Endothelin Receptor Antagonists
Non-selective Endothelin Receptor
C27H29N5O6S
Bei 4 °C lagern
50 mg
Nur für Forschungszwecke