missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bortezomib, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15463159
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Ein potenter, hochselektiver und reversibler Inhibitor des 20S-Proteasoms

A potent, highly selective and reversible inhibitor of the 20S proteasome, Bortezomib is used as an antineoplastic agent, which controls the growth of cancer cells. It is also useful in the treatment of multiple myeloma.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen schützen. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Laugen, Oxidations- und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 179324-69-7
Summenformel C19H25BN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 384.243
MDL-Nummer MFCD09056737
InChI-Schlüssel GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Synonym bortezomib, velcade, bortezomib ps-341, dpba, pyz-phe-boroleu, unii-69g8bd63pp, velcade tn, bortezomib velcade, 1r-3-methyl-1-2s-1-oxo-3-phenyl-2-pyrazinylcarbonyl amino propyl amino butyl boronic acid, 1r-3-methyl-1-2s-3-phenyl-2-pyrazine-2-carbonylamino propanoyl amino butyl boronic acid
PubChem CID 387447
ChEBI CHEBI:52717
IUPAC-Name [(1R)-3-Methyl-1-[[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazin-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronsäure
SMILES B(C(CC(C)C)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=NC=CN=C2)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bortezomib
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 10 mg
UN-Nummer UN3249
Merck Index 14,1351
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol.
Formelmasse 384.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bortezomib
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bortezomib

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'