Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8000435 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
8 mm
9mm
12mm
19 mm
24mm
Länge (metrisch) Stiel:
60 mm
80mm
110mm
150 mm
180mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11592423
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Standardtrichter aus Borosilikatglas Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.
Glatter Glastrichter aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 12mm
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) Stiel 110mm