Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11502433 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
8 mm
9mm
12mm
19 mm
24mm
Länge (metrisch) Stiel:
60 mm
80mm
110mm
150 mm
180mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11502433
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standardtrichter aus Borosilikatglas Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.
Glatter Glastrichter aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 19 mm
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) Stiel 150 mm