Learn More
Cytiva XK-Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Zur Verwendung mit:
16/100 Säulen
16/20 Säulen
16/40 Säulen
16/70 Säulen
26/100 Säulen
26/20 Säulen
26/40 Säulen
26/70 Säulen
50/100 Säulen
50/20 Säulen
50/30 Säulen
50/60 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | 50/60 Säulen |
| Typ | XK Säulenröhrchen: |
| Innendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 60 cm |
| Material | Borosilikatglas |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |