Learn More
Karl Hecht™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten und Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glaswägeschiffchen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
13.00 € - 18.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10489621
|
Karl Hecht™
44248010 |
10 ml |
13.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10419061
|
Karl Hecht™
44248006 |
6 ml |
16.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10268291
|
Karl Hecht™
44248003 |
3 ml |
18.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Klarglas
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Wägetrichter |