Learn More
Brand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Marke: Brand™ 114508
116.81 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™. Graduierung des ca.-Volumens und Beschriftung in kontraststarker weisser Emailfarbe. Wanddicke ca. 1,2mm.Volumen: 10mL
Teilung: 0,1mL
Hals: 12/21 NS
φ/H: 15/165mm
Spezifikation
10/Packung | |
Reagenzgläser |