Learn More
BRAND™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Mit Polypropylen-Stopfen. BRAND™ Borosilikatglas-Reagenzgläser zeigen die Graduierung des ungefähren Volumens und Beschriftungen in kontrastreicher weißer Emailfarbe.
Marke: BRAND™ 114524
177.67 EUR gültig bis 2024-08-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21715" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Graduierungen des ungefähren Volumens und Beschriftung sind in kontrastreicher weißer Emailfarbe dargestellt.
- Unterteilungen: 0.5 ml
- Die Wanddicke: etwa 1.2 mm
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
NS 14/23 | |
19 mm | |
Reagenzgläser |
30 ml | |
10/Packung | |
Ja | |
Stopfen |