Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Borosilikatglas
Lagerung von Testreagenzien und -materialien. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
39.75 € - 58.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15872275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
39.75 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15822285
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
- Alle ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas |