Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Lagerung von Testreagenzien und -materialien. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ 90106141
Beschreibung
- Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
- Alle ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
24 mm |
150 mm | |
50 pro Packung |