Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1.000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Ausführung | Matt |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | Ausguss |
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |