Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS64030-150
44.99 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Durchscheinend | |
150 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
54 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
95 mm | |
10/Packung | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30