Learn More
Ersatzglasschlüssel aus Pyrex™ Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas.
Marke:  Pyrex SSD104K
23.75 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12474761
  • 25.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzküken für SSD: Serie von Absperrhähnen
  • Aus Borosilikatglas.
  • Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzglashahn
4 mm
14.5 mm
Borosilikatglas