Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
122.96 € - 248.04 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11886204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012073 |
2000 ml |
122.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012070 |
1000 ml |
248.04 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012037 |
100 ml |
138.86 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012058 |
500 ml |
195.04 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012049 |
250 ml |
167.48 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11872642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012028 |
50 ml |
137.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Skala für ungefähres Volumen/ml
- Mit Schraubgewindehalterung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Polyethylen |