Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen eignen sich zum Trennen der Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
2000 ml | |
Borosilikatglas | |
Polyethylen |