Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen eignen sich zum Trennen der Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04010049
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10231821
  • 147.34 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
4.0 mm
2 Packung
Borosilikatglas
Ja
Polyethylen