Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Ohne Skala
- Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
- Mit Gewindearretierung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 2/Packung |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |