Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
- Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
- Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
- Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
- Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 600 ml |
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Enthält | Ausguss |
Menge | 10 |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Scale | Weiße Keramik |
Modell | Flache Form |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur