Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Länge (metrisch) Stiel:
30 mm
35 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
80 mm
110 mm
120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Filteranwendungen im Labor |
| Länge (metrisch) Stiel | 50 mm |