Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Artikelnummer. 10082242 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Länge (metrisch) Stiel:
30 mm
35 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
80 mm
110 mm
120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10082242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Specifications
Oberer Durchmesser (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 125 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Filteranwendungen im Labor
Länge (metrisch) Stiel 80 mm