Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
Marke:  Fisherbrand™ 00793102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042222
  • 45.15 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
35 mm
Kalknatronglas
35 mm
7 mm
Ideal für Filteranwendungen im Labor