Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-Trichter mit Vollglasstopfen.
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran-Glas mit Vollglasstopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04030058
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040381
  • 221.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Borosilikatglas
Polyethylen