Learn More
Karl Hecht™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Geeignet zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen, Aufbewahren und Abmessen von Chemikalien. Karl Hecht™ Assistent™ Rundkolben aus Borosilikat werden aus langlebigem DURAN™ Glas 3.3 gefertigt.
Marke: Karl Hecht™ 41920040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Verbindungsgröße dauerhaft markiert
- Ohne Stopfen
- Mit verstärktem Hals mit Standardschliff
- Korrosionsfrei und gegen plötzliche Temperaturwechsel beständig
Spezifikation
Stopfen Nummer:NS 29/32 | |
50 ml | |
Borosilikatglas |