Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat-Rundbodenkolben
Geeignet zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen, Aufbewahren und Abmessen von Chemikalien. Karl Hecht™ Assistent™ Rundkolben aus Borosilikat werden aus langlebigem DURAN™ Glas 3.3 gefertigt.
Marke: Karl Hecht™ 41920004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbindungsgröße dauerhaft markiert
- Ohne Stopfen
- Mit verstärktem Hals mit Standardschliff
- Korrosionsfrei und gegen plötzliche Temperaturwechsel beständig
Spezifikation
Stopfen Nummer:NS 14/23 | |
5 ml | |
Borosilikatglas |