Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat-Rundbodenkolben
Geeignet zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen, Aufbewahren und Abmessen von Chemikalien. Karl Hecht™ Assistent™ Rundkolben aus Borosilikat werden aus langlebigem DURAN™ Glas 3.3 gefertigt.
Marke:  Karl Hecht™ 41920024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10163082
  • 10.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbindungsgröße dauerhaft markiert
  • Ohne Stopfen
  • Mit verstärktem Hals mit Standardschliff
  • Korrosionsfrei und gegen plötzliche Temperaturwechsel beständig
Spezifikation
Spezifikation
Stopfen Nummer:NS 19/26
25 ml
Borosilikatglas