Learn More
Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
70 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
13 mm
16 mm
22 mm
Länge (metrisch) Stiel:
20 mm
25 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Kurzstieltrichter
- Weniger Verklumpen und Kristallisieren von pulverartigen Substanzen im Trichter
Specifications
Specifications
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 16 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) Stiel | 25 mm |