Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen und feuerpolierten Rand versehen. Der kurze, breite Schaft eignet sich optimal für Pulver und andere gemahlene Stoffe.
Marke: BRAND™ 146516
12.43 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener und feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer, weiter Stiel, optimal für Pulver und andere zerriebene Materialien.
Spezifikation
80 mm | |
22 mm | |
Borosilikatglas |